missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

OHAUS™ Balances de précision Adventurer

Code produit. p-8015796 Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
220 g
420 g
520 g
620 g
820 g
1,5 kg
2,2 kg
2200 g
4,2 kg
4200 g
5,2 kg
6 200 g
8200 g
12 kg
Précision affichage:
0,001 g
1 mg
0,01 g
0,010000 g
0,100000 g
0,1 g
Modèle:
AX12001
AX12001/E
AX12001 M
AX1502
AX1502/E
AX1502M
AX2201
AX2201/E
AX2202
AX2202/E
AX2202M
AX223
AX223/E
AX223M
AX4201/E
AX4202
AX4202/E
AX4202M
AX422/E
AX423
AX423/E
AX423M
AX5202
AX5202M
AX523
AX523/E
AX523M
AX6202
AX6202/E
AX6202M
AX623
AX623/E
AX623M
AX8201/E
AX8201M
AX822/E
Étalonnage:
Externe
Interne
Conditionnement:
1 pièce
1 unité
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cotisation Récupel exclue
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.

Trouvez le bon équilibre entre des fonctionnalités ingénieuses et des capacités de pesée fonctionnelles et simples. Les balances de précision Ohaus™ Adventurer incorporent toutes les applications nécessaires pour la pesée de routine et les activités de mesure.

L’association de fonctionnalités ingénieuses aux capacités de pesée fonctionnelles, sans être compliquées, permet aux balances Ohaus Adventurer d’intégrer toutes les applications nécessaires pour la pesée de routine et les activités de mesure. Dotées d’un écran couleur tactile, d’une mise en conformité aux BPL / BPF, de deux ports USB et d’un pare-vent ingénieux, les balances Adventurer sont les plus exhaustives dans leur catégorie. Stabilité, précision et fonctionnement rapide garantissent des résultats de pesée optimaux ; en outre, l’écran tactile couleur avec grand angle de vision offre un accès rapide à toutes les applications de l’Adventurer'. Les deux ports USB dotés de fonctionnalités de suivi BPL / BPF vous aident à surveiller les données et créer des rapports correspondants. Le pare-vent compact améliore l’accessibilité des utilisateurs. Ses portes montées sur le dessus et composées de deux pièces s’ouvrent grand des deux côtés et laissent suffisamment de place pour positionner les échantillons, réduisant l’encombrement sur la paillasse du pare-vent à l’arrière de la balance lors de l’ouverture. Fonctions supplémentaires : Interface RS232, crochet de pesée intégré sous la balance, couvercle de protection du boîtier complet, bac en acier inox amovible, boîtier au fond métallique moulé sous pression, support de sécurité, indicateur de niveau initial éclairé, quatre pieds réglables, menus de verrouillage logiciel, indicateur de stabilité, indicateurs de surcharge / charge insuffisante du logiciel, réglages environnementaux sélectionnables par l’utilisateur, indicateur sonore, réglages de luminosité sélectionnables par l’utilisateur, atténuation automatique de la luminosité, étalonnage de l’écran tactile, tare automatique et neuf langues de fonctionnement sélectionnables par l’utilisateur.
  • Choisissez parmi plusieurs modèles Adventurer avec un large éventail de capacités de fonctionnement et de précisions de lecture
  • Le délai de stabilisation rapide améliore la productivité et offre des résultats de pesée fiables pour vos tâches de pesée de routine
  • Certains modèles sont équipés du système d’étalonnage interne quotidien automatique AutoCal. Chaque modèle dispose aussi de l’option d’étalonnage externe (classique) par l’opérateur
  • Exécutez et accédez à neuf modes d’application et d’autres fonctionnalités via l’écran tactile couleur pouvant être utilisé avec une main gantée
  • Modes d’application : Pesée, comptage de pièces, pesée en pourcentage, pesée dynamique, pesée de contrôle, maintien de l’affichage, totalisation et formulation
  • La duplication des applications permet de configurer plusieurs balances Adventurer
  • Six touches mécaniques fournissent également une réponse tactile et permettent à l’opérateur d’effectuer des opérations répétitives comme la tare, le zéro, l’étalonnage et l’impression
  • Deux ports USB : le port à l’avant est facilement accessible et simplifie le chargement des données (p. ex., sur un lecteur flash), tandis que le port arrière peut être connecté à un ordinateur
  • Une horloge en temps réel affiche l’heure exacte, même en cas de panne électrique
  • La capacité de données BPL peut enregistrer le nom de l'échantillon, le nom des projets et l’ID des balances pour faciliter le respect des exigences en matière de traçabilité et de conformité
  • Les portes du pare-vent compact sont constituées de deux panneaux en verre, ce qui réduit l’encombrement sur la paillasse à leur ouverture
  • L’entrée à large ouverture permet un accès sans obstacle et le recours à des récipients de pesée plus grands, le tout réduisant le risque de déversement
  • L’intérieur facile à nettoyer sécurise l’espace de travail en réduisant le risque de contamination
  • Une large gamme d’accessoires est disponible, notamment l’imprimante à impact SF40A, les câbles RS232, le dispositif de sécurité par verrouillage de l’ordinateur portable et le kit de détermination de la densité
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Certifications/Conformité Conformité aux BPL/BPF
Type de connexion RS232, USB Host, USB Device
Description Balance de précision AX223
Capacité 220 g
Type d’affichage Écran tactile couleur
Précision affichage 1 mg
À utiliser avec (application) Pesée, comptage de pièces, pourcentage Pesée, contrôle
Comprend Adaptateur secteur, carte de garantie, logiciel sur disque compact
Linéarité ± 0,002 g
Matériau Base en métal, boîtier supérieur en ABS, bac en acier inoxydable
Durée de mesure 2 sec.
Poids min. de l’échantillon 2 g
Modèle AX223
Reproductibilité ±0,01 g
Dérive en sensibilité 3 ppm/°C
Temps de stabilisation 2 s
Plage de températures (impériale) 50°F à 86°F
Plage de températures (métrique) 10 °C à 30 °C
Charge de test 200 g, OIML F1 ou ASTM CL 2
Type Balance de précision
Garantie 2 years
Modes de pesée Pesée, pesée dynamique, maintien de l'affichage, comptage de pièces
Dimensions (L x l x H) 354 x 230 x 340 mm
Longueur (impériale) 13,93 in
Longueur (métrique) 354 mm
Largeur (métrique) 230 mm
Hauteur (métrique) 340 mm
Hauteur (métrique) de la cuve 230 mm
Profondeur (métrique) 354 mm
Diamètre (impérial) du bac externe 5,1 in
Diamètre (métrique) du bac externe 130 mm
Poids (impériale) 18.7 lb.
Poids (métrique) 5,8 kg 5,9/7,5/9,4/10,2 kg
Alimentation électrique Entrée adaptateur secteur : 100 à 240 VCA, 0,3 A, 50 à 60 Hz
Tension 100/240 V
Ampérage Entrée de l'adaptateur CA : 0,3 A, sortie de l'adaptateur CA : 0,84 A
Fréquence Entrée de l'adaptateur secteur : 50/60 Hz
Legal for Trade Non
Étalonnage Interne
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis