missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Adapalène-(méthoxy-d3), Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts

Spécification
Spécification
Conditionnement | Bouteille en verre |
CAS | 1276433-89-6 |
Formule moléculaire | C28D3H25O3 |
Industry Type | RÉTINOÏDES |
Poids moléculaire (g/mol) | 415.54 |
Quantité | 10 mg |
Qualité | Étalon analytique |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu