Learn More
Cytiva Capsules AcroPak™ 1500 avec membrane Supor™
Code produit 17184241
Change view
Click to view available options
Porosité:
0,2/0,2 μm
0,8/0,2 μm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Porosité unitSize
17184241 0,2/0,2 μm 1 pièce
17174241 0,8/0,2 μm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17184241 Fournisseur Cytiva Code fournisseur 12686
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Edge
Capsules AcroPak pour tampons, milieux de culture tissulaire et autres liquides biologiques.
  • Nouvelle technologie recommandée pour une mise à l’échelle supérieure simplifiée
  • La zone de filtration élevée et la taille compacte sont idéales pour une mise à l’échelle supérieure des essais
  • Conçue pour les applications de recherche uniquement
  • Irradié aux rayons gamma
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau (membrane) PES Hydrophile
Porosité 0,2/0,2 μm
Stérilité Stérile
Zone de filtration 1500 cm2
Type de sortie Raccord cannelé, 1/2 po
Quantité 1 de chaque
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.