Learn More
Cytiva AcroPak™ 1500 Capsules with Supor™ Membrane
Beschreibung
- Newer technology recommended for simplified scale-up
- High filtration area and compact size are ideal for upscale trials
- Designed for research applications only
- Gamma-irradiated
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Membrane) | Hydrophilic PES |
| Pore Size | 0.8/0.2 μm |
| Sterility | Sterile |
| Filtration Area | 1500 cm2 |
| Outlet Style | 1/2 in. Hose Barb |
| Quantity | 1/Ea. |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?