missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetonitril-d3, für die NMR-Spektroskopie, 99 Atom-% D, Thermo Scientific Chemicals

Catalog No. 10468730 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 ml
Gehäuse 25mL
50 ml
250 ml
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Milliliter
25 Milliliter
250 Milliliter
50 Milliliter
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung unitSize
10468730 10 ml Glasflasche 10 Milliliter
10793161 Gehäuse 25mL Glasflasche 25 Milliliter
10793351 50 ml Glasflasche 50 Milliliter
10297443 250 ml Glasflasche 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Catalog No. 10468730 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 166230100
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.

Acetonitril-d3, C2H3N, CAS-Nummer 2206-26-0, 2h3 Acetonitril, Acetonitril-2,2,2-d3, Acetonitril-d3, Acetonitril-d3, > -99,8 Atom % d, Acetonitril-d3, 99,8 Atom-% d, Acetonitril-d Isotope 5 g, CD3cn, Methyl-d3 Zyanid, Trideuteroacetonitril, 10 ml, 02, IV, 428, 79,0 °C bis 81,0 °C

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Für die NMR-Spektroskopie
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 2206-26-0
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 44.07
MDL-Nummer MFCD00001881
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-FIBGUPNXSA-N
PubChem CID 123151
SMILES [2H]C([2H])([2H])C#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acetonitrile-d3
Physikalische Form Flüssig
Farbe Farblos
Namenshinweis 99 atom%D
Dichte 0.8440g/mL
Deuterium (D) Min. 98,5%
Flammpunkt 2°C
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.3430 to 1.3450
Viskosität 0.39 mPa.s (20°C)
Wasser Max. 0,1 % (coulometrisch)
Menge 10 ml
Schmelzpunkt -46.0°C
Siedepunkt 79.0°C to 81.0°C
Strukturformel CD3CN
Beilstein 02, IV, 428
Synonym acetonitrile-d3, 2h3 acetonitrile, cd3cn, acetonitrile-2,2,2-d3, methyl-d3 cyanide, trideuteroacetonitrile, acetonitrile-d3, 99.8 atom % d, acetonitrile-d3, ≥99.8 atom % d, acetonitrile-d isotopic 5g
IUPAC-Name 2,2,2-Trideuterioacetonitril
Formelmasse 44.07
Güte NMR
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitrile-d3
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/und Seife/waschen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.