missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Acétonitrile, CHROMASOLV™, pour HPLC, qualité de gradient, ≥ 99.9 %, Honeywell Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
1 L
100 mL
2,5L
2.5 L-PC
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
4 pièces
6 pièces
Description
- Même qualité que la HPLC CHROMASOLV
- Également testés pour la compatibilité HPLC via l’analyse de gradient et la spectroscopie UV-VIS
- Profil UV faible par HPLC
- Ligne de base LC du gradient à faible niveau d’impuretés
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acétonitrile |
| Point de fusion | -48°C |
| Note relative au nom | pour HPLC |
| Absorbance | Gradient HPLC/254 nm ≤ 0,5 mAU |
| Densité | 0,786 g/ml à 25°C |
| Point d’ébullition | 81°C à 82°C |
| Quantité | 2,5L |
| Indice de réfraction | n20/D 1.344 |
| Formule linéaire | CH3CN |
| Tension de vapeur | 72,8 mmHg (20°C) |
| Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Acetonitrile
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H302 + H312 + H332-Nocif en cas d'ingestion, de contact cutané ou d'inhalation.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/savon.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Acetonitrile
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu