missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetonitril, CHROMASOLV™, ≥99.9 %, für LC-MS, Honeywell Riedel-de Haën™

Catalog No. 15614750
Change view
Click to view available options
Menge:
250 ml
1 l
2,5 l
4 L
20 L
4 x 2,5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
250 Milliliter
4 Liter
4 Stück
6 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15614750 4 x 2,5 l 4 Stück
15604750 250 ml 250 Milliliter
15674740 1 l 1 Liter
15684740 2,5 l 2.50 Liter
15698380 4 L 4 Liter
15634750 6 x 1 l 6 Stück
15694740 20 L 20 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15614750 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 349674X2.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CHROMASOLV™ LC-MS

  • Für LC-MS- und LC-UV-Spurenmetallanalysen
  • HPLC-/UV-VIS-Qualitätskontrolle
  • Geringe Gradientenliniendrift
  • Niedrige Konzentrationen an Spurenmetallen
  • Keine nichtflüchtigen Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 75-05-8
Summenformel C2H3N
Molekulargewicht (g/mol) 41.053
MDL-Nummer MFCD00001878
InChI-Schlüssel WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Methylcyanid, Cyanomethan, Ethannitril, Methancarbonitril, Ethylnitril, Methan, Cyano, Acetonitril, cyanure de methyl, methylkyanid, mecn
PubChem CID 6342
ChEBI CHEBI:38472
IUPAC-Name Acetonitril
SMILES CC#N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material Acetonitril
Farbe Farblos
Dichte 0,786 g/ml bei 25°C
Menge 4 x 2,5 l
Explosionsgrenze 0.16
Flammpunkt 2°C (35,6°F)
Zündpunkt 973°F
Strukturformel CH3CN
Dampfdruck 72,8 mmHg (20°C)
UN-Nummer UN1648
Beilstein 741857
Formelmasse 41,05g/mol
Reinheit (%) ≥99,9%
Güte LC-MS CHROMASOLV
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acetonitril
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P284-¢Bei unzureichender Belüftung! Atemschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/Seife/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetonitrile
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.