missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acétone, puriss. p.a., réactif ACS, Honeywell™

Code produit. 15643670
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
20 kg
25 L
155 kg
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Metal Drum
Poly-coated Bottle
Conditionnement:
155kg
1L
2.50L
20kg
25L
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
15643670 2.5 L Bouteille en plastique 2.50L
15633670 1 L Bouteille en plastique 1L
15653670 2.5 L Flacon en verre 2.50L
15663670 2.5 L Poly-coated Bottle 2.50L
15683670 25 L Bidon en acier inoxydable 25L
15673670 20 kg Bidon en acier inoxydable 20kg
15623670 155 kg Metal Drum 155kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15643670 Fournisseur Honeywell Riedel-de Haën Code fournisseur 322012.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 67-64-1
Formule moléculaire C3H6O
Poids moléculaire (g/mol) 58.08
Numéro MDL MFCD00008765
Clé InChI CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetone, 2-propanone, propanone, dimethyl ketone, methyl ketone, dimethylformaldehyde, pyroacetic ether, beta-ketopropane, dimethylketal, chevron acetone
CID PubChem 180
ChEBI CHEBI:15347
Nom IUPAC propane-2-one
SMILES CC(C)=O

Spécification

Nom chimique ou matériau Acetone
Note relative au nom Reag. Ph. Eur. reag. ISO
Densité 0.791g/mL at 25°C
Quantité 2.5 L
Limite d’explosion 0.132
Point d’éclair −17°C (1.4°F)
Conditionnement Bouteille en plastique
Formule linéaire CH3COCH3
Tension de vapeur 184mmHg (20°C)
Numéro UN 1090
Beilstein 635680
Poids de la formule 58.08g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité ACS/certifié pur
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetone
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Acetone
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.