missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetic Acid Glacial, Certified AR for analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™

Product Code. 10304980 Shop All Fisher Chemical Products
Change view
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
2.5 L
25 L
Packaging:
HDPE plastic bottle
Plastic Coated Glass bottle
Plastic container
Unit Size:
1 L
2.5 L
25 L
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Packaging unitSize
10304980 2.5 L HDPE plastic bottle 2.5 L
10744361 500 mL HDPE plastic bottle 500mL
10171460 1 L HDPE plastic bottle 1 L
12686657 1 L Plastic Coated Glass bottle 1 L
12696657 2.5 L Plastic Coated Glass bottle 2.5 L
10580711 25 L Plastic container 25 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10304980 Supplier Fisher Chemical Supplier No. A/0400/PB17
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

C2H4O2, CAS Number-64-19-7, acetasol, acide acetique, essigsaeure, vinegar acid, ethanoic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, glacial, ethylic acid, 2.5L, 117 deg.C, CHEBI:15366, Colorless, 60.05g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 deg.C, 36152, 60.052, <-0.1ppm

C2H4O2, CAS Number-64-19-7, acetasol, acide acetique, essigsaeure, vinegar acid, ethanoic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, glacial, ethylic acid, 2.5L, 117 deg.C, CHEBI:15366, Colorless, 60.05g/mol, QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N, 16 deg.C, 36152, 60.052, <-0.1ppm

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 64-19-7
Molecular Formula C2H4O2
Molecular Weight (g/mol) 60.05
MDL Number MFCD00036152
InChI Key QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethanoic acid, ethylic acid, acetic acid, glacial, methanecarboxylic acid, vinegar acid, glacial, acetasol, acide acetique, essigsaeure
PubChem CID 176
ChEBI CHEBI:15366
IUPAC Name acetic acid
SMILES CC(O)=O

Spezifikation

pH 2.5
Melting Point 16°C
Boiling Point 117°C
Color Colorless
Formula Weight 60.05g/mol
Quantity 2.5 L
Packaging HDPE plastic bottle
Physical Form Liquid
Vapor Density 2.1
Vapor Pressure 1.52kPa at 20°C
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.