missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Colonnes HPLC Acclaim™ PepMap™ 100 C18

Code produit. 15597520 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
5 mm
15 mm
70 mm
50 mm
150 mm
150 mm
250 mm
250 mm
500 mm
500 mm
750 mm
Diamètre (métrique):
0,05 mm
0,05 mm
0,075 mm
0,075 mm
0,1 mm
0,1 mm
0,2 mm
0,3 mm
0,3 mm
0,75 mm
0,75 mm
0.075 mm
75 μm
1 mm
1 mm
Granulométrie:
2 μm
3 μm
5 μm
Type:
Cartouche de piégeage
Colonne
Colonne analytique
Colonne analytique, NanoViper
Colonne de piégeage
Colonne nano analytique
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
5 pièces
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Format de colonne : Colonne analytique ; Taux de carbone : 15 % ; Taille de pore : 100 Å ; Phase de colonne : Phase inverse

Bénéficiez d’une grande capacité de charge, parfaitement adaptée à l’analyse des peptides peu abondants dans les échantillons de protéomique complexes, grâce aux colonnes LC Thermo Scientific™ PepMap™ 100 C18. Les colonnes LC PepMap offrent plusieurs longueurs permettant une séparation des peptides rapide ou de haute résolution.

  • Haute résolution pour l’identification des protéines, la découverte des biomarqueurs et la biologie des systèmes
  • Capacité de charge exceptionnelle permettant d’obtenir une grande sensibilité en LC/MS
  • Conçues pour la LC-MS sans TFA, minimisant les effets de suppression ionique
  • Optimisées pour le couplage ESI-MS et MALDI-MS
  • Reproductibilité exceptionnelle d’une colonne à une autre
  • Faciles à utiliser et à la pointe de la HPLC miniaturisée
  • Pré-assemblées avec raccords d’entrée de colonne nanoViper pour faciliter l’installation des colonnes

Principaux avantages des raccords nanoViper

  • Grande facilité d’utilisation, aucun manchon pour les petits capillaires
  • Montage sans outil
  • Pas de dégâts aux colonnes causés par serrage excessif : le système peut supporter des pressions atteignant 1 000 bars et est compatible avec toutes les vannes et raccords concurrents
  • Aucune défaillance expérimentale en raison de mauvaises connexions
Idéales pour la cartographie à haute résolution de peptides tryptiques, naturels et synthétiques, ainsi que la cartographie peptidique LC-MS/MS pour l’identification des protéines, la découverte des biomarqueurs et la biologie des systèmes
  • Grande capacité de chargement
  • Pour l’analyse des peptides de faible abondance, souvent présents dans les échantillons protéomiques complexes
  • Sélection de la longueur et du D.I. de la colonne selon les exigences de cadence et de sensibilité et la quantité d’échantillon disponible
  • Choix de longueurs de 50, 150, 250, 500 mm et de D.I. de 50, 75, 300 et 1 000 μm
  • Meilleures séparations de protéines et de peptides
  • La LC-MS sans acide trifluoroacétique (TFA) minimise les effets de suppression, pour une meilleure sensibilité MS
  • Une excellente efficacité de séparation
  • Une meilleure résolution et une meilleure récupération
  • Installation facile grâce aux raccords à serrage manuel nanoViper™

Les colonnes nano PepMap sont également disponibles pré-assemblées avec un raccord à serrage manuel Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™, pour une connexion sans volume mort à 1 000 bar.

  • Aucun outil requis
  • Offre des connexions avec un volume mort proche de zéro
  • Résiste à des pressions pouvant aller jusqu’à 1 000 bars

À propos des colonnes Acclaim PepMap nano, capillaires et micro

Les colonnes nano (75 μm), capillaires (300 μm) et micro (1 000 μm) sont idéales pour les analyses de protéines et de peptides. La quantité d’échantillons est souvent limitée et les colonnes avec un D.I. plus petit peuvent augmenter la sensibilité lorsque les échantillons sont en quantité restreinte. Bien que les colonnes LC nanométriques soient souvent utilisées en protéomique, les effets de concentration des colonnes capillaires et micrométriques sont bénéfiques pour la métabolomique ou pour simplifier la liaison par interface LC-MS. Les colonnes nanométriques, capillaires et micrométriques Thermo Scientific Acclaim PepMap sont disponibles avec diverses compositions chimiques pour l’analyse de peptides et de protéines.

Utilisez les colonnes de piégeage PepMap pour le dessalage et la préconcentration des peptides avant la séparation LC avec détection MS. Les colonnes de piégeage fournissent la meilleure efficacité pour les expériences de cartographie peptidique unidimensionnelle et les analyses 2D-LC.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Format de colonne Colonne analytique, NanoViper
Diamètre (métrique) 0.075 mm
Débit 300 nl/min
Longueur (métrique) 250 mm
Pression max. 11600 psi (800 bars)
Granulométrie 2 μm
pH 2 à 8
Porosité 100 Å
Surface spécifique 450 m²/g
Température 60°C
Type d’USP L1
Phase stationnaire C18
Matériau de remplissage Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse
Taux de carbone 0.15
Type de colonne Phase inverse
“End-capped” Oui
Phase Phase inverse
Matériau Silice fondue gainée PEEK
Type Colonne analytique
Afficher plus Afficher moins

Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis