Learn More
uvex Autoklavierbare 9302 Ultraschall-CR-Schutzbrille für Reinräume
Catalog No. 15316142 Alle ansehen Uvex Produkte
Change view
Click to view available options
:
9302 Ultraschall
Catalog No.
15316142 9302 Ultraschall
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15316142 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9302500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Die autoklavierbare Vollsichtbrille kombiniert hohe mechanische Festigkeit mit maximalem Tragekomfort.Selbst bei kontinuierlichem Tragen drückt und zwickt diese Schutzbrille nicht.Die flexible weiche Komponente passt sich dem Gesicht des Trägers an und sorgt für vollen Seitenschutz im Augenbereich, auch für Brillenträger.
Die uvex Ultraschall-Schutzbrille verfügt über eine hervorragende Belüftung und sorgt so dafür, dass das Klima um die Augen angenehm und nicht reizend ist.Das sportliche Design, das breite Panoramasichtfeld sowie die schnell und einfach austauschbaren Gläser unterstreichen die Vorteile dieser Schutzbrille.Die autoklavierbare CR-Variante steht für professionellen Schutz in Labors, Kliniken, Reinräumen oder in der Lebensmittelproduktion.
Allgemeine Eigenschaften
  • Schutzbrille im sportlichen Design, auch als Überbrille geeignet
  • Gläser können ausgetauscht werden
  • Rahmenfarben: transparent, weiß
  • PC-Glas, transparent
Schutzmerkmale
  • Zertifiziert nach EN 166 (persönlicher Augenschutz) und EN 170 (UV-Filter)
  • Kennzeichnung:W 166 34 B CE – 2-1.2 W 1 B KN DIN CE
  • Zuverlässiger UV 400-Schutz
  • Hohe mechanische Stärke (B:120 m/s)
Komfortmerkmale
  • Autoklavierbar und chemikalienbeständig, innen beschlagfrei, außen extrem kratzfest (uvex supravision clean)
  • Breites Panoramasichtfeld
  • Keine Druckprobleme bei langer Tragedauer durch die Kombination von harten und weichen Komponenten
Anwendungen
  • Uvex supravision clean: sterile Arbeitsumgebungen (Labors, Krankenhäuser, Reinräume, Lebensmittelproduktion)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Objektivtyp Uvex Suprasicht Reinigung
Linsenbeschichtung Beschlagfrei, Kratzfest
Farbe Klar, Weiß
Zertifizierungen/Konformität (Europa) EN 166:2001, EN 170:1994
Linsenfärbung Klar
Produkttyp Schutzbrillen
Rahmenfarbe Durchsichtig
Kopfgurtmaterial Silikon
Enthält Kopfband
Modell 9302 Ultraschall
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Autoklavierbar Autoklavierbar
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.