missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 850 Homogenisator

Catalog No. 15505819 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Geschwindigkeit:
5000 bis 28.000 U/min
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Geschwindigkeit unitSize
15505819 5000 bis 28.000 U/min 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15505819
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Fisherbrand™ 850 Homogenisator wurde speziell für die Aufschließung, Emulgierung oder Homogenisierung einer Vielzahl von Proben in Volumina von 0.2 ml bis 5 l entwickelt.

  • Leistungsstarker 850 W-Motor
  • Integrierte digitale Drehzahlregelung, Anzeige von Drehzahl und Laufzeit
  • Variable Drehzahl von 5.000 bis 28.000 U/min einstellbar
  • Kompatibel mit Edelstahl- und Einweg-Generatorsonden
  • Verarbeitungsbereich von 0,2 ml bis 5 l
  • Mit Motorklemme
  • Ständer (Grundplatte und Pfosten) sind separat erhältlich; siehe Kat. Nr. 15535819

Compliance

CE-Kennzeichnung

Garantie

2 Jahre Garantie

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Produkttyp Homogenisator
Geschwindigkeit 5000 bis 28.000 U/min
Elektrische Anforderungen 220 V, 850 W, EU/GB-Kabel
Volumenbereich (metrisch) 0,2 ml bis 5 l
Durchmesser (metrisch) 6,9 cm
Höhe (metrisch) 21,5 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Gewebehomogenisierung, Gewebeaufschluss, Proteinextraktion, RNA-Extraktion, DNA-Extraktion, Metabolitenextraktion, Emulgieren, Proteomik, PCR, Enzymextraktion, Rühren mit hoher Drehzahl, Pulversuspension, Genomik, Metabolomik
Enthält Homogenisator, Motorklemme. (Ständer ist separat erhältlich, 15535819.)
Verpackungsmenge Je 1
Steckertyp EU/GB-Stecker
Gewicht (metrisch) 1,6 kg
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.