Learn More
Invitrogen™ iBind™ Flex Western Starter Kit
Code produit. 15307238
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
Code produit. Quantité unitSize
15307238 1 kit 1 kit
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 15307238 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur SLF2000S
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Permet une meilleure interaction antigène-anticorps : les solutions s’écoulent entre la carte iBind™ et la membrane pour une interaction maximum entre la protéine et l’anticorps
Le système iBind™ Flex Western assure un traitement automatique des transferts Western et peut prendre en charge différents formats de transfert, y compris les bandelettes midi, mini et coupées à la verticale. Suivant une technologie d’écoulement latéral séquentiel (SLF), toutes les étapes de blocage, d’incubation des anticorps et de lavage au cours de l’immunodétection ne nécessitent aucune intervention manuelle. Par rapport aux méthodes manuelles, le système iBind Flex Western nécessite moins d’anticorps primaires, permettant ainsi d’obtenir des résultats reproductibles. Le système est compatible avec les protocoles de détection en aval.
Le système Invitrogen™ iBind™ Flex Western assure :
  • des options flexibles — optimisez l’utilisation d’anticorps, changez les formats et réduisez le temps de manipulation ;
  • des économies de coûts—utilisez jusqu’à 80 % d’anticorps primaires en moins ;
  • une reproductibilité exceptionnelle — le traitement automatisé offre une meilleure homogénéité d’un transfert à un autre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de démarrage
Capacité un transfert midi, six transferts sur bandelettes coupées à la verticale, deux transferts mini
Contenu et stockage • 1 dispositif iBind Flex Western
• 10 cartes iBind Flex, conserver à température ambiante.
•1 kit de solution iBind Flex, conserver entre 2 et 8°C.
Contenus des kits 10 cartes iBind, 1 kit de solution iBind, Dispositif Western
Durée de fonctionnement ∼ 2,5 heures
Conditions d’expédition Température ambiante
Méthode de détection Chromogène, chimiluminescent, fluorescent
Membrane Compatibility Nitrate de cellulose, PVDF
Gamme de produits iBind
Quantité 1 kit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.