Learn More
Agilent BioTek Lot de qualification de produit 50 TS - IQ / OQ / PQ
Pour les modèles de laveurs de microplaques 50 TS
Marque:  Agilent BioTek 1550510
Code produit. 15741716
  • 877.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Alertes:
Note:
Product qualification packages include thorough procedures to allow a user to perform installation qualification, operational qualification and performance qualification. Periodic maintenance procedures are also included to assist in maintaining the instruments for optimal performance. Product qualification packages contain only documentation and procedures. Many of these procedures require the use of QC test solutions or other accessories, but these are not included with the product qualification packages.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Accessoire pour la gamme d’instruments Agilent BioTek de laveurs de microplaques, de lecteurs et de dispositifs d’imagerie cellulaire
  • Livré avec une clé USB avec le contenu suivant :
    • Liste détaillée des matériaux requis
    • Procédure de qualification d’installation et liste de contrôles
    • Procédure de qualification opérationnelle
    • Procédure de qualification de la performance
    • Feuilles de calcul Microsoft Excel pour les calculs requis par les procédures
    • Procédures de maintenance
    • Journal de bord de 5 ans pour documenter toutes les procédures / tous les résultats
      • Toute la documentation est disponible aux formats .doc et .pdf
Remarque :
  • La plaque de test d’absorbance (7260522) peut être nécessaire pour exécuter certaines procédures spécifiées pour les lecteurs d’absorbance et de modes multiples, mais n’est pas incluse et doit être commandée séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Modèles de laveurs de microplaques 50 TS
Liste détaillée des matériaux requis, procédure de qualification d’installation et liste de contrôle, procédure de qualification opérationnelle, procédure de qualification de la performance, feuilles de calcul Microsoft Excel pour les calculs, procédures de maintenance, journal de bord de 5 ans
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis