Learn More
Agilent BioTek Laveur de microplaques 405 TS Touch

Le laveur BioTek 405 TS jouit d’une excellente réputation dans la recherche en sciences de la vie et affiche des résultats exceptionnels dans de nombreuses applications.
Marque: Agilent BioTek 405TSRVSQ-SN
24096.75 EUR valable jusqu'au 2025-09-30
Utilisez le code promo "25044" pour bénéficier de cette offre.
Afficher plus de versions de ce produit
Description
Le laveur BioTek 405 TS jouit d’une excellente réputation dans la recherche en sciences de la vie et affiche des résultats exceptionnels dans de nombreuses applications. Le modèle 405 TS dispose d’un ensemble unique de fonctionnalités conçues pour laver efficacement les dosages à base de cellules, les dosages à base de microsphère et les applications ELISA. La programmation et le fonctionnement via l’interface à écran tactile sont intuitifs et simples.
La technologie Verify brevetée vérifie automatiquement les blocages de tubes du collecteur avant un cycle de lavage et Ultrasonic Advantage nettoie automatiquement tous les tubes bloqués du collecteur. Ces fonctions permettent de gagner du temps et d’éviter du stress tout en garantissant des résultats fructueux.

Spécification
ELISA, test sur cellules (en fonction du modèle), microbilles magnétiques et en polystyrène, dosages multiplex, ELISA à base de billes, procédés de filtration et élimination des déchets | |
USB (2) | |
<3 % CV : 300 μl/puits (lavage à 96 puits) ; <4 % CV : 80 μl/puits (lavage à 384 puits) | |
96 et 384 puits ; compact et hauteur standard ; plaques solides et à fond filtrant (en option) | |
96 puits : 300 μl/puits, 3 cycles : <30 s ; 384 puits : 100 μl/puits, 3 cycles : <80 s ; 384 puits : 400 μl/puits, 1 cycle : <20 s | |
Laveur pour microplaque | |
1 à 250 | |
LED | |
Pompe interne à déplacement positif | |
50/60 Hz | |
Commutation interne automatisée de 4 tampons ; Ultrasonic Advantage ; lavage de microplaque à 96 puits ; technologie Verify | |
35,6 cm | |
25,4 cm | |
43,2 cm | |
Avec commutation de tampon interne - 36 lb ; sans - 30 lb. |
Marquage CE et TUV. Conforme RoHS. | |
4 ou 10 L (en option) | |
25 à 3 000 μl / puits (collecteur à 192 broches) ; 50 à 3 000 μl / puits (collecteur à 96 broches) | |
≤2 μl/puits | |
Programmable en quelques minutes et secondes, jusqu’à 60 minutes | |
Avec commutation de tampon interne - 16,5 kg ; sans - 13,5 kg | |
25 à 3 000 μl/puits | |
Débit élevé à faible ; débits optimisés pour les dosages de cellules | |
ELISA, dosages MSD, cytochimie immunitaire HCS, flux FLIPR Ca2+, dosages à base de cellules, traitement de billes magnétiques et en polystyrène (dosages d’expression génétique, dosages de cytokine), dosages ELISPOT | |
405TSRVSQ | |
14 in | |
10 in | |
17 in | |
Écran tactile rétroéclairé à LED haute résolution | |
100/240 V |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.