missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Propanol, puriss. P.A., ACS-Reagenz, Reag. ISO, reag. Tel.-Nr. Euro, Honeywell

Artikelnummer. 15673990
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
5 l
10 l
25 l
155 kg
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Kunststoffflasche
Metallfass
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
155 Kilogramm
2.50 Liter
25 Liter
5 Liter
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15673990 2.5 l Kunststoffflasche 2.50 Liter
15663990 1 l Glasflasche 1 Liter
15653990 1 l Kunststoffflasche 1 Liter
15683990 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15624000 5 l Kunststoffflasche 5 Liter
15633990 10 l Edelstahlkanne 10 Liter
15693990 25 l Edelstahlkanne 25 Liter
15643990 155 kg Metallfass 155 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15673990 Lieferant Honeywell Riedel-de Haën Lieferanten-Nr. 335392.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Chemische Identifikatoren

CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Dichte 0.785 g/ml bei 25 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.02
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
Zündpunkt 750 °F
Verpackung Kunststoffflasche
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 33mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C)
UN-Nummer UN1219
Beilstein 635639
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99.8 % (GC)
Güte ACS/puriss. P. A
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.