missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Propanol, Laborreagenz, ≥99.5 %, Honeywell™

Catalog No. 15660990 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
10 L
20 l
25 L
4 x 2.5 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
2.50 Liter
20 Liter
25 Liter
4 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge Verpackung unitSize
15660990 2.5 l Glasflasche 2.50 Liter
15650990 1 l Glasflasche 1 Liter
15690990 4 x 2.5 l Glasflasche 4 Stück
15640990 10 L Edelstahlkanne 10 Liter
15670990 20 l Edelstahlkanne 20 Liter
15680990 25 L Edelstahlkanne 25 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15660990 Lieferant Honeywell Research Chemicals Lieferanten-Nr. 1098272.5L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Laborreagenz, ≥99.5 %

  • ≥95 % für den allgemeinen Laboreinsatz
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 67-63-0
Summenformel C3H8O
Molekulargewicht (g/mol) 60.096
MDL-Nummer MFCD00011674
InChI-Schlüssel KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Isopropylalkohol, 2-Hydroxypropan, Avantin, sec-Propylalkohol, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC-Name Propan-2-ol
SMILES CC(C)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Propanol
Schmelzpunkt -90 °C
Farbe Farblos
Dichte 0.785 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 77 bis 83 °C (1013 hPa)
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 0.02
Flammpunkt 12 °C (53.6 °F)
Zündpunkt 750 °F
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.377 (Lit.)
Strukturformel (CH3)2CHOH
Dampfdruck 33 mmHg (20 °C), 44 mmHg (25 °C)
UN-Nummer UN1219
Beilstein 635639
Löslichkeitsinformationen Wasserlöslich
Formelmasse 60.1 mol
Reinheit (%) ≥ 99.5 %
Güte Laborreagenzien
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Propanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.