missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-propanol, BAKER ANALYZED™ ACS, J.T. Baker™

Code produit. 10529372 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
:
1 L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Dépasse les spécifications ACS

Spécification

Point de fusion -89°C
CAS 67-63-0
Couleur Max. 10 (APHA)
Densité 0.786 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 82°C (1013 hPa)
Quantité 1 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon en verre
Plage de pourcentage du dosage min. 99.5%
Résidus après évaporation max. 0.001%
Formule moléculaire C3H8O
Numéro MDL MFCD00011674
Eau max. 0.1%
Clé InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)O
Nom IUPAC propan-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 60.10
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis