missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Butanol, CHROMASOLV™ Plus, für HPLC, ≥99.7%, Honeywell Riedel-de Haën™

Catalog No. 15694610
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
1 l
2 l
2.5 l
4 x 2.5 l
6 x 1 l
Packungsgröße:
1 Liter
100 Milliliter
2 Liter
2.50 Liter
4 Stück
6 Stück
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Menge unitSize
15694610 1 l 1 Liter
15684610 100 ml 100 Milliliter
15614620 2 l 2 Liter
15604620 2.5 l 2.50 Liter
15634620 6 x 1 l 6 Stück
15624620 4 x 2.5 l 4 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Catalog No. 15694610 Lieferant Honeywell-Chromasolv Lieferanten-Nr. 348671L
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Geeignet für HPLC, Spektrophotometrie und Umwelttests.

  • Für HPLC-, Spektralphotometrie- und Umweltanalysen
  • Getestet auf HPLC-Eignung durch Gradientenanalyse und UV-VIS-Spektroskopie
  • Profil mit niedriger UV-Verunreinigung
  • LC-Basislinie mit niedrigem Verunreinigungsgradient
  • Sehr geringe Mengen nicht flüchtiger Verunreinigungen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 71-36-3
Summenformel C4H10O
InChI-Schlüssel LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 263
ChEBI CHEBI:28885
IUPAC-Name Butan-1-ol
SMILES CCCCO

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1-Butanol
Schmelzpunkt -90 °C
Namenshinweis für HPLC
Dichte 0.81 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 116 °C bis 118 °C
Menge 1 l
Brechungsindex n20/D1.399
Strukturformel CH3(CH2)3OH
MDL-Nummer MFCD00002964
Beilstein 969148
Synonym Butylalkohol, N-Butylalkohol, 1-Hydroxybutan, Butylhydroxid, Methylolpropan, 1-hydroxybutane, propylcarbinol, butyl hydroxide, propylmethanol, methylolpropane
Molekulargewicht (g/mol) 74.123
Formelmasse 74.12 mol
Reinheit (%) ≥99.7%
Güte CHROMASOLV™ Plus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 1-Butanol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: butan-1-ol
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.