missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1,2,4-Trichlorbenzol, ReagentPlus™, ≥99 %, Honeywell™

Catalog No. 15691270 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 l
2.5 l
20 l
Verpackung:
Edelstahlkanne
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
20 Liter
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.

Catalog No. 15691270

Marke: Honeywell Research Chemicals 1320472.5L

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.

Reagenzgütegrad, ≥ 99 %

  • ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 120-82-1
Summenformel C6H3Cl3
Molekulargewicht (g/mol) 181.44
MDL-Nummer MFCD00000547
InChI-Schlüssel PBKONEOXTCPAFI-UHFFFAOYSA-N
Synonym Benzol, 1,2,4-Trichlor, Unsym-Trichlorbenzol, Trichlorbenzol, 1,2,4-Trichlorbenzol, 1,3,4-Trichlorbenzol, Trichlorbenzol a, 1,2,5-Trichlorbenzol, AS-Trichlorbenzol, 1,2,5-trichlorobenzene, as-trichlorobenzene
PubChem CID 13
ChEBI CHEBI:28222
IUPAC-Name 1,2,4-Trichlorbenzol
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)Cl

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 1,2,4-Trichlorbenzol
Schmelzpunkt 17 °C
Farbe Farblos
Dichte 1.454 g/ml bei 25 °C
Siedepunkt 213.5 °C
Menge 2.5 l
Explosionsgrenze 6.6 % (150 °F)
Flammpunkt 110 °C (230 °F)
Zündpunkt 1060 °F
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex n20/D 1.571 (Lit.)
Dampfdruck 1 mmHg (40 °C)
UN-Nummer UN2321
Beilstein 956819
Formelmasse 181.45 mol
Reinheit (%) ≥ 99 %
Güte ReagentPlus
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 1
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
  • H410-Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 1,2,4-trichlorobenzene
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt