Centrifuge Tubes
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 50 ml
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 50 ml
Widersteht nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 16,000 RZB in einem vollständig gestützten Rotor und mit Wasser bei Raumtemperatur. Corning™ Falcon™ 50 ml konische Zentrifugenröhrchen sind ideal für Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 15 ml
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 15 ml
Widersteht nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 12,000 RZB (Polypropylen) oder 18,000 RZB (Polystyrol) in einen vollständig gestützten Rotor und mit Wasser bei Raumtemperatur. Corning™ Falcon™ 15 ml konische Zentrifugenröhrchen sind ideal für Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche in der Zentrifugation.
Corning™ CentriStar™ Zentrifugenröhrchen
Corning™ CentriStar™ Zentrifugenröhrchen
Mit CentriStar™ Verschlüssen mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite und verbesserter Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerolltem Rand für einfacheres Greifen. Corning™Zentrifugenröhrchen mit CentriStar™ Verschlüssen mit auslaufsicherem Design verfügen über einen revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen vollständig verhindert.
Kimble™ KIMAX™ Zentrifugenröhrchen mit Graduierung
Kimble™ KIMAX™ Zentrifugenröhrchen mit Graduierung
KIMAX™ Röhrchen mit einem Oberteil zur Aufnahme eines standardmäßigen Kegelstopfens (im Lieferumfang enthalten)
Corning™ KIMAX Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden:
Corning™ KIMAX Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden:
Nicht sterile Röhrchen aus Pyrex™ Borosilikatglas.
Thermo Scientific™ Nunc™ konische, sterile Polypropylen-Zentrifugenröhrchen, 15 und 50 ml
Thermo Scientific™ Nunc™ konische, sterile Polypropylen-Zentrifugenröhrchen, 15 und 50 ml
Diese erstklassigen, hochwertigen konischen Röhrchen sind umweltfreundlich und ermöglichen mit dem derzeit größten erhältlichen Schriftfeld eine verbesserte Rückverfolgbarkeit.
Corning™ X300 431720 Mini Bioreactor 50ml .
Corning™ X300 431720 Mini Bioreactor 50ml .
Ideal für die Optimierung von Prozessen mit hohem Durchsatz für Suspensionszellkulturen
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5.0 ml. Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 50 ml Kapazität
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 50 ml Kapazität
Dieses KIMAX™ Standardkonus-Röhrchen ist graduiert und wiederverwendbar.
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen verfügen über gleichmäßige Wandstärke und Durchmesser, passen besser in Rotoren und zeigen bessere Leistung.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus PPCO für Highspeed-Anwendungen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus PPCO für Highspeed-Anwendungen
Diese durchscheinenden Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus PPCO für Highspeed-Anwendungen gewähren einen Blick auf den jeweiligen Inhalt.
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 10 ml Kapazität
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 10 ml Kapazität
Verwenden Sie diese Röhrchen für die Zentrifugation bis zu 2980 RZB. KIMAX™ Glas-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden sind in modularen Einsätzen für Sauberkeit und Sicherheit folienverpackt. Hergestellt aus Borosilikatglas 51 mit geringem Gehalt an extrahierbaren Substanzen.
Corning™ Standhilfen für Zentrifugenröhrchen, aus Polyetherimid
Corning™ Standhilfen für Zentrifugenröhrchen, aus Polyetherimid
Das Röhrenkissen bietet während der Zentrifugation den erforderlichen Halt, um das Einbrechen von Röhrchen mit großer Kapazität zu verhindern
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 50 ml Kapazität
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 50 ml Kapazität
Dieses KIMAX™ Standardkonus-Röhrchen ist graduiert und wiederverwendbar und wird mit einem 24–410 GPI-Schraubverschluss geliefert.
Thermo Scientific™ Nunc™ Einweg-Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff
Thermo Scientific™ Nunc™ Einweg-Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff
Erhalten Sie mit diesen Einweg-Zentrifugenröhrchen aus Kunststoff, die eine ausgezeichnete Alternative zu Glas darstellen, ein hohes Maß an Genauigkeit und erhöhen gleichzeitig die Laborsicherheit.
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen 12,5 ml, konisch, API graduiert, VE=12 Stück
DWK Life Sciences Zentrifugenröhrchen 12,5 ml, konisch, API graduiert, VE=12 Stück
Mit konisch geformtem Boden, aus Borosilikatglas gemäß der Spezifikation ASTM E 438 Typ I, Klasse A oder B
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat und mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat und mit rundem Boden für Highspeed-Anwendungen
Dank der außergewöhnlichen mechanischen Festigkeit und der hohen optischen Klarheit dieser Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat mit rundem Boden können Sie Proben erfolgreich mehrfach zentrifugieren.
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
Thermo Scientific™ Nalgene™ PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden
Mit diesen Nalgene PPCO-Zentrifugenröhrchen mit konischem Boden und permanenter Graduierung vereinfachen Sie ihre Messungen. Das durchsichtige PPCO besitzt ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit Dichtungsverschluss
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen für Highspeed-Anwendungen mit Dichtungsverschluss
Mit den robusten, durchsichtigen Polycarbonat-Zentrifugenröhrchen, die mit Dichtungsverschlüssen zur Verwendung bis 50,000 x g erhältlich sind, erkennen Sie den Inhalt leicht.
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat für Highspeed-Anwendungen
Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat für Highspeed-Anwendungen
Die hervorragende mechanische Festigkeit der Thermo Scientific™ Nalgene™ Oak Ridge Zentrifugenröhrchen aus Polycarbonat für Highspeed-Anwendungen erlaubt die Durchführung einer Vielzahl von Anwendungen.
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 50 ml Kapazität
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 50 ml Kapazität
Durch ihre Kugelnasenform halten diese Einweg-Zentrifugenröhrchen mit Schraubgewinde einer Zentrifugation bis zu 2980 U/min Stand. Die Verschlüsse sind nicht im Lieferumfang enthalten (Verschlüsse, siehe Herst.- Nr. 73800 und 73802).
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen mit Graduierung
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen mit Graduierung
KIMAX™ Röhrchen mit kurzem, konischem Boden
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 100 ml Kapazität
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 100 ml Kapazität
Geeignet für die Bestimmung von Rückständen in Flüssiggas (LP), ASTM Methode D2158.
Falcon™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Falcon™ Polypropylen-Zentrifugenröhrchen
Hergestellt aus Polypropylen für hohe chemische und thermische Widerstandsfähigkeit. Corning™ Falcon™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind für Zentrifugation bis 7500 x g getestet.
  spinner