Tubes
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 50 ml
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 50 ml
Widersteht nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 16,000 RZB in einem vollständig gestützten Rotor und mit Wasser bei Raumtemperatur. Corning™ Falcon™ 50 ml konische Zentrifugenröhrchen sind ideal für Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Fisherbrand™ Easy Reader™ Konische Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Aufgedruckte schwarze Skala sichert genaues Ablesen.
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 15 ml
Falcon™ konische Zentrifugenröhrchen, 15 ml
Widersteht nachgewiesenermaßen einer Zentrifugation von 12,000 RZB (Polypropylen) oder 18,000 RZB (Polystyrol) in einen vollständig gestützten Rotor und mit Wasser bei Raumtemperatur. Corning™ Falcon™ 15 ml konische Zentrifugenröhrchen sind ideal für Zellzentrifugation, Pelletierung und Trennung nach Dichtegradienten.
Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen
Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen
Maximieren die Probenrückgewinnung von Nukleinsäuren, indem sie die Bindung von Probe zu Oberfläche deutlich reduzieren. Eppendorf™ DNA LoBind-Röhrchen sind die ideale Lösung für die Probenvorbereitung und Langzeitlagerung von Proben.
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 2,0 ml
Fisherbrand™ Premium-Mikrozentrifugenröhrchen: 2,0 ml
Flache Schnappverschlüsse bieten eine sichere, flüssigkeitsdichte, verlässliche Versiegelung, auch bei längerem Sieden
Corning™ Kryoröhrchen mit Innengewinde
Corning™ Kryoröhrchen mit Innengewinde
Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen. Corning™ Kryofläschchen mit Innengewinde sind ein sicheres Gefäß zur Ultraniedrigtemperatur-Lagerung wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben.
Thermo Scientific™ Röhrchen und flache Kappen, Streifen mit 8 Röhrchen
Thermo Scientific™ Röhrchen und flache Kappen, Streifen mit 8 Röhrchen
Optimieren Sie PCR- und qPCR-Tests mit diesen 0,2 ml-Streifenröhrchen, erhältlich mit 8 Röhrchen pro Streifen in mehreren Farben oder mit 12 Röhrchen pro Streifen.
Corning™ Costar™ Röhrchen-Cluster-System
Corning™ Costar™ Röhrchen-Cluster-System
Hergestellt aus Polypropylen für Festigkeit und Beständigkeit. Corning™ Cluster-Röhrchensysteme sind ideal für die Zellernte, für Assays zur Zellaufnahme und Rezeptorbindung sowie für Radioimmunassays.
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanking und Zellkulturen
Speichern Sie Proben von der allgemeinen Kühllagerung bis zur Lagerung in der Gasphase über flüssigem Stickstoff mit Thermo Scientific™ Nunc™ Kryoröhrchen für Biobanken und Zellkulturen.
Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen
Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen
Aus optisch klarem Polystyrol für einfaches Betrachten der Probe. Corning™ Falcon™ Rundboden-Polystyrolröhrchen werden häufig in Laborprotokollen verwendet und erwähnt.
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden
Gosselin™ 5 ml-Teströhrchen mit rundem Boden
Hergestellt aus Polystyrol oder Polypropylen. Gosselin™ 5 ml-Reagenzgläser mit Rundboden haben eine runde Form.
Bel-Art™ Wilmad™ Liner für 3 mm-Röhrchen aus FEP
Bel-Art™ Wilmad™ Liner für 3 mm-Röhrchen aus FEP
Bietet eine kontaminationsfreie Umgebung für NMR-Untersuchungen, in der korrosive chemische Verbindungen wie Fluorwasserstoffsäure, Ammoniumbifluorid und konzentrierte Hydroxidlösungen vorhanden sind. Bel-Art SP Scienceware™ Wilmad™ FEP-Probenröhrcheneinsätze mit 3 mm sind mit Wilmad 7” NMR-Röhrchen kompatibel.
Greiner Bio-One Kulturröhrchen mit Entlüftungsstopfen mit zwei Positionen
Greiner Bio-One Kulturröhrchen mit Entlüftungsstopfen mit zwei Positionen
Die Konstruktion aus Polypropylen gewährleistet hervorragende thermische, mechanische und chemische Widerstandsfähigkeit. Greiner Bio-One™ Kulturröhrchen mit Entlüftungsstopfen mit zwei Positionen eignen sich optimal für die Aufbewahrung chemischer und biologischer Proben. Die zwei Positionen ermöglichen eine Entlüftung sowie einen festen Sitz.
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen
Hergestellt aus klarem Polypropylen für höchste chemische Beständigkeit. Corning™ Zentrifugenröhrchen aus Polypropylen sind die ideale Lösung für alle Ansprüche in der Zentrifugation.
Corning™ CentriStar™ Zentrifugenröhrchen
Corning™ CentriStar™ Zentrifugenröhrchen
Mit CentriStar™ Verschlüssen mit einfach aufsetzbarer und abnehmbarer flacher Oberseite und verbesserter Ergonomie durch breitere Rändelungen und gerolltem Rand für einfacheres Greifen. Corning™Zentrifugenröhrchen mit CentriStar™ Verschlüssen mit auslaufsicherem Design verfügen über einen revolutionären Verschluss, der Auslaufen unter den empfohlenen Bedingungen vollständig verhindert.
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8er-Deckelstreifen, durchsichtig
Applied Biosystems™ MicroAmp™ 8er-Deckelstreifen, durchsichtig
Passt auf MicroAmp Reaktionsröhrchen, Röhrchen-Streifen und 96-Well-Platten
Applied Biosystems™ Microamp™ schnelle 8-Röhrchenstreifen, 0,1 ml
Applied Biosystems™ Microamp™ schnelle 8-Röhrchenstreifen, 0,1 ml
Maximierte Wärmeleitfähigkeit reduziert die PCR-Amplifikationszeiten
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung
Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung
Verbessern Sie aseptische Methoden mit den Thermo Scientific™ Nalgene™ Kryoröhrchen für die Langzeitlagerung mit Außengewinde, ideal geeignet für Forschungsanwendungen sowie generell für die Lagerung im Labor.
Corning™ Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde
Corning™ Kryoröhrchen mit Innen- und Außengewinde
Hergestellt aus Polypropylen für Beständigkeit bei extremen Temperaturen. Corning™ Kryofläschchen mit Außengewinde sind ein sicheres Gefäß zur Ultraniedrigtemperatur-Lagerung wertvoller Zellkulturen und biologischer Proben.
Kimble™ KIMAX™ Zentrifugenröhrchen mit Graduierung
Kimble™ KIMAX™ Zentrifugenröhrchen mit Graduierung
KIMAX™ Röhrchen mit einem Oberteil zur Aufnahme eines standardmäßigen Kegelstopfens (im Lieferumfang enthalten)
Fisherbrand™ 0.2 ml-PCR-Röhrchenstreifen
Fisherbrand™ 0.2 ml-PCR-Röhrchenstreifen
Ideal zur Verwendung in 0.2 ml-96-Well-Thermocyclern mit V-Boden
Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss
Thermo Scientific™ Mikroröhrchen mit Schraubverschluss
Echter Schutz: sichere Vorbereitung, Übertragung und Lagerung von Proben mit Thermo Scientific Mikroröhrchen mit Schraubverschluss. Erhältlich in mehreren Volumen, Verpackungsoptionen und Reinigungsangaben.
Corning™ KIMAX Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden:
Corning™ KIMAX Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden:
Nicht sterile Röhrchen aus Pyrex™ Borosilikatglas.
Thermo Scientific™ Nunc™ konische, sterile Polypropylen-Zentrifugenröhrchen, 15 und 50 ml
Thermo Scientific™ Nunc™ konische, sterile Polypropylen-Zentrifugenröhrchen, 15 und 50 ml
Diese erstklassigen, hochwertigen konischen Röhrchen sind umweltfreundlich und ermöglichen mit dem derzeit größten erhältlichen Schriftfeld eine verbesserte Rückverfolgbarkeit.
Greiner Bio-One VACUETTE™ Z Serum Blood Collection Tubes
Greiner Bio-One VACUETTE™ Z Serum Blood Collection Tubes
VACUETTE™ Z Serum Blood Collection Tubes are used in determinations for clinical chemistry, immunology and serology. Available in Serum Clot Activator, Serum Sep Clot Activator and Serum Fast Separator. The inner wall of the tube is coated with silica particles which activate clotting when the tubes are turned.
Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Glas-Probenfläschchen
Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Glas-Probenfläschchen
Zum sicheren Einschrauben und Versiegeln von Probenfläschchen aus Glas mit Schraubverschluss in niedriger oder hoher Form. Fisherbrand™ Schwarze Schraubverschlüsse aus Polypropylen für Probenfläschchen aus Glas sind folienbeschichtet und in verschiedenen Größen für viele verschiedene hohe oder niedrige Fläschchen lieferbar.
Corning™ X300 431720 Mini Bioreactor 50ml .
Corning™ X300 431720 Mini Bioreactor 50ml .
Ideal für die Optimierung von Prozessen mit hohem Durchsatz für Suspensionszellkulturen
Thermo Scientific™ Röhrchen, 0,2 ml, flache Kappe
Thermo Scientific™ Röhrchen, 0,2 ml, flache Kappe
0,2 ml-Einzelröhrchen mit angehängten flachen oder gewölbten Schnappverschlüssen, erhältlich in verschiedenen Farben
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml
Eppendorf™ Röhrchen 5 ml
Verwenden Sie diese Röhrchen für die einfache und sichere Verarbeitung von Probenvolumen bis zu 5.0 ml. Eppendorf Tubes™ sind die perfekte Wahl für das Verarbeiten von mittelgroßen Probenvolumen.
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 50 ml Kapazität
DWK Life Sciences KIMAX™ Zentrifugenröhrchen aus Glas mit konischem Boden: 50 ml Kapazität
Dieses KIMAX™ Standardkonus-Röhrchen ist graduiert und wiederverwendbar.
  spinner